Drukuj
2,3,5-Trifluorobenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6009-1G PC6009-25G PC6009-5G
APOSPC6009-1GEA 110 PLN
APOSPC6009-1G APOSPC6009-25G APOSPC6009-5G
2,3,5-Trifluorobenzonitrile 98%
2,3,5-Trifluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₂F₃N
Gęstość: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00083539
Numer CAS: 241154-09-6
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III