Drukuj
Perfluoroeikozan 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6004-1G PC6004-5G
APOSPC6004-1GEA 621 PLN
APOSPC6004-1G APOSPC6004-5G
Perfluoroeikozan 97%
Perfluoroeikozan
Mass spectrometry standard.
Formuła: C₂₀F₄₂
MW: 1038.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 320 °C
Temp. topnienia: 162…165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000438
Numer CAS: 37589-57-4
Numer WE (dawny EINECS): 253-557-9