Drukuj
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Heneikozanofluoro-12-jodododekan 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Henicosafluoro-12-iodododecane, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodododecane
PC6003M-25G PC6003M-5G
APOSPC6003M-25GEA 1700 PLN
APOSPC6003M-25G APOSPC6003M-5G
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Heneikozanofluoro-12-jodododekan 97%
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Heneikozanofluoro-12-jodododekan
Formuła: C₁₂H₄F₂₁I
Temp. Wrzenia: 108 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 82…83 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00039412
Numer CAS: 2043-54-1
Numer WE (dawny EINECS): 218-054-0