Drukuj
1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodeken 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6003-1G PC6003-25G PC6003-5G
APOSPC6003-1GEA 131 PLN
APOSPC6003-1G APOSPC6003-25G APOSPC6003-5G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodeken 97%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodeken
Formuła: C₁₂H₃F₂₁
Temp. Wrzenia: 71…72 °C/14mmHg
Gęstość: 1,711 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042346
Numer CAS: 30389-25-4
Numer WE (dawny EINECS): 250-173-3