Drukuj
2-(Trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5999-1G PC5999-250MG
APOSPC5999-1GEA 795 PLN
APOSPC5999-1G APOSPC5999-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
2-(Trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Formuła: C₁₀H₅F₃N₂O₂
MW: 242.16 g/mol
Temp. topnienia: 309…310 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00202890
Numer CAS: 241154-08-5