Drukuj
1H,1H,2H,2H-Heneikozafluoro-1-dodekanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5996-250MG PC5996-1G
APOSPC5996-250MGEA 182 PLN
APOSPC5996-250MG APOSPC5996-1G
1H,1H,2H,2H-Heneikozafluoro-1-dodekanol 97%
1H,1H,2H,2H-Heneikozafluoro-1-dodekanol
Formuła: C₁₂H₅F₂₁O
Temp. Wrzenia: 145 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 92…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039545
Numer CAS: 865-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 212-748-7
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,II