Drukuj
1H,1H,12H,12H-Eicosafluoro-1,12-dodecandiol 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5993-25G PC5993-5G PC5993-1G
APOSPC5993-25GEA 1600 PLN
APOSPC5993-25G APOSPC5993-5G APOSPC5993-1G
1H,1H,12H,12H-Eicosafluoro-1,12-dodecandiol 96%
1H,1H,12H,12H-Eicosafluoro-1,12-dodecandiol
Formuła: C₁₂H₆F₂₀O₂
Temp. Wrzenia: 170 °C/5mmHg
Temp. topnienia: 156…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236625
Numer CAS: 183162-43-8