Drukuj
Perfluorododecane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5992D-1G PC5992D-5G PC5992D-250MG
APOSPC5992D-1GEA 0 PLN
APOSPC5992D-1G APOSPC5992D-5G APOSPC5992D-250MG
Perfluorododecane 97%
Perfluorododecane
Formuła: C₁₂F₂₆
Temp. Wrzenia: 178 °C
Temp. topnienia: 75…77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042084
Numer CAS: 307-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-204-8