Drukuj
2-Chloro-4-fluoropyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5988-25G PC5988-100G PC5988-5G
APOSPC5988-25GEA 284 PLN
APOSPC5988-25G APOSPC5988-100G APOSPC5988-5G
2-Chloro-4-fluoropyridine 98%
2-Chloro-4-fluoropyridine
Formuła: C₅H₃ClFN
Temp. Wrzenia: 140 °C
Gęstość: 1,456 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039345
Numer CAS: 34941-91-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,III