Drukuj
Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoate (mixture of isomers) 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,5-Bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoic Acid Methyl Ester
PC5979N-5G PC5979N-1G PC5979N-25G
APOSPC5979N-5GEA 604 PLN
APOSPC5979N-5G APOSPC5979N-1G APOSPC5979N-25G
Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoate (mixture of isomers) 97%
Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoate (mixture of isomers)
Formuła: C₁₀H₃F₁₇O₄
MW: 510.10 g/mol
Temp. Wrzenia: 155…156 °C
Gęstość: 1.66 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00054723
Numer CAS: 26131-32-8