Drukuj
Dekafluoro-4,6-bis(trifluorometylo)cycloheksan, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5979M-100G PC5979M-250G PC5979M-25G
APOSPC5979M-100GEA 691 PLN
APOSPC5979M-100G APOSPC5979M-250G APOSPC5979M-25G
Dekafluoro-4,6-bis(trifluorometylo)cycloheksan, Technical Grade
Dekafluoro-4,6-bis(trifluorometylo)cycloheksan
Formuła: C₈F₁₆
Temp. Wrzenia: 101…102 °C
Temp. topnienia: –55 °C
Gęstość: 1,828 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001469
Numer CAS: 335-27-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-386-9