Drukuj
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2-Di(trifluoromethyl)hexafluorocyclobutane, Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane, 1,2-Dimethylperfluorocyclobutane
PC5979K-250G PC5979K-50G
APOSPC5979K-250GEA 3140 PLN
APOSPC5979K-250G APOSPC5979K-50G
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane 97%
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane
Mixture of 97% 1,2-isomer; balance 1,3-isomer
Formuła: C₆F₁₂
MW: 300.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 45 °C
Temp. topnienia: –32 °C
Gęstość: 1.62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013737
Numer CAS: 2994-71-0
Numer WE (dawny EINECS): 249-145-3