Drukuj
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5976-1G PC5976-5G
APOSPC5976-1GEA 116 PLN
APOSPC5976-1G APOSPC5976-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formuła: C₉H₃ClF₆O
Temp. Wrzenia: 185 °C
Gęstość: 1,528 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00074997
Numer CAS: 393-82-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,II