Drukuj
(2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5973-1G PC5973-5G
APOSPC5973-1GEA 870 PLN
APOSPC5973-1G APOSPC5973-5G
(2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formuła: (C₆H₃(CF₃)₂)OCH₂COOH
Temp. topnienia: 95…98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 302912-02-3