Drukuj
1-Iodoperfluorodecane 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Henicosafluoro-10-iododecane, Perfluorodecyl iodide, Perfluoro-1-iododecane
PC5970-1G PC5970-25G PC5970-100G
APOSPC5970-1GEA 110 PLN
APOSPC5970-1G APOSPC5970-25G APOSPC5970-100G
1-Iodoperfluorodecane 98%
1-Iodoperfluorodecane
Formuła: C₁₀F₂₁I
Temp. Wrzenia: 195…200 °C
Temp. topnienia: 63…67 °C
Gęstość: 1,94 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001065
Numer CAS: 423-62-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-030-5