Drukuj
(Perfluoro-n-decyl)ethane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5969M-100MG PC5969M-1G PC5969M-250MG
APOSPC5969M-100MGEA 720 PLN
APOSPC5969M-100MG APOSPC5969M-1G APOSPC5969M-250MG
(Perfluoro-n-decyl)ethane 97%
(Perfluoro-n-decyl)ethane
Formuła: C₁₂H₅F₂₁
Temp. Wrzenia: 90 °C/20mmHg
Gęstość: 1,703 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236699
Numer CAS: 154478-87-2