Drukuj
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
PC5969-1G PC5969-25G PC5969-5G
APOSPC5969-1GEA 110 PLN
APOSPC5969-1G APOSPC5969-25G APOSPC5969-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₉H₅BrF₆
MW: 307.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 176 °C
Gęstość: 1.674 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00799485
Numer CAS: 302911-98-4
Jednostka: 3265
ADR: 8 II