Drukuj
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC5967-25G PC5967-5G
APOSPC5967-25GEA 1550 PLN
APOSPC5967-25G APOSPC5967-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₉H₆F₆O
MW: 244.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00799484
Numer CAS: 302911-97-3