Drukuj
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5961-1G PC5961-5G
APOSPC5961-1GEA 0 PLN
APOSPC5961-1G APOSPC5961-5G
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate 97%
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate
Formuła: C₉H₁₇F₂O₄P
Temp. Wrzenia: 108…110 °C/0,4mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11707108
Numer CAS: 50889-46-8