Drukuj
Perfluorodekahydronaftalen (mieszanina izomerów cis i trans)
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5960-100G PC5960-25G PC5960-500G
APOSPC5960-100GEA 1140 PLN
APOSPC5960-100G APOSPC5960-25G APOSPC5960-500G
Perfluorodekahydronaftalen (mieszanina izomerów cis i trans)
Perfluorodekahydronaftalen (mieszanina izomerów cis i trans)
Has ability to solubilise gases, e.g Oxygen can be used toaid oxidation of aldehydes, sulphides and alkenes.
Formuła: C₁₀F₁₈
Temp. Wrzenia: 141…143 °C
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 1,908 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010626
Numer CAS: 306-94-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-192-4