Drukuj
1-Etynylo-2-fluorobenzen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Fluorophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-2-fluorobenzene, (2-Fluorophenyl)acetylene
PC5957-5G PC5957-1G PC5957-25G
APOSPC5957-5GEA 174 PLN
APOSPC5957-5G APOSPC5957-1G APOSPC5957-25G
1-Etynylo-2-fluorobenzen 97%
1-Etynylo-2-fluorobenzen
Formuła: C₈H₅F
Temp. Wrzenia: 150 °C
Gęstość: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 37 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00799540
Numer CAS: 766-49-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III