Drukuj
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5952-10G PC5952-1G PC5952-5G
APOSPC5952-10GEA 1550 PLN
APOSPC5952-10G APOSPC5952-1G APOSPC5952-5G
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₉H₅F₃O
Gęstość: 1,215 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094333
Numer CAS: 160542-02-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,III