Drukuj
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3',5'-Bis(trifluoromethyl)phenylacetylene
PC5951-1G PC5951-25G PC5951-5G
APOSPC5951-1GEA 110 PLN
APOSPC5951-1G APOSPC5951-25G APOSPC5951-5G
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 99%
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formuła: C₁₀H₄F₆
MW: 238.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 147…148 °C
Gęstość: 1.346 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01861850
Numer CAS: 88444-81-9
Jednostka: 1993
ADR: 3 III