Drukuj
Perfluorocyclopentene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5950-25G PC5950-5G
APOSPC5950-25GEA 4720 PLN
APOSPC5950-25G APOSPC5950-5G
Perfluorocyclopentene 97%
Perfluorocyclopentene
Formuła: C₅F₈
Temp. Wrzenia: 27 °C
Gęstość: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013745
Numer CAS: 559-40-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-203-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III