Drukuj
1,1-Difluoroacetylacetone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,1-Difluoropentane-2,4-dione
PC5946-25G PC5946-5G
APOSPC5946-25GEA 2770 PLN
APOSPC5946-25G APOSPC5946-5G
1,1-Difluoroacetylacetone 97%
1,1-Difluoroacetylacetone
Formuła: C₅H₆F₂O₂
MW: 136.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 132…133 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02254117
Numer CAS: 41739-23-5
Jednostka: 1993
ADR: 3 II