Drukuj
Ethyl-4,4-difluoroacetoacetate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5945-100G PC5945-25G PC5945-500G
APOSPC5945-100GEA 377 PLN
APOSPC5945-100G APOSPC5945-25G APOSPC5945-500G
Ethyl-4,4-difluoroacetoacetate 96%
Ethyl-4,4-difluoroacetoacetate
Formuła: C₆H₈F₂O₃
Temp. Wrzenia: 162 °C
Gęstość: 1,2418 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039277
Numer CAS: 352-24-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-519-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III