Drukuj
2-Fluoro-p-cresol
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5944-5G PC5944-100G PC5944-25G
APOSPC5944-5GEA 124 PLN
APOSPC5944-5G APOSPC5944-100G APOSPC5944-25G
2-Fluoro-p-cresol
2-Fluoro-p-cresol
Formuła: C₇H₇FO
Temp. Wrzenia: 172…174 °C
Gęstość: 1,155 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094332
Numer CAS: 452-81-3