Drukuj
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Fluoro-4-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
PC5941-25G PC5941-5G PC5941-100G
APOSPC5941-25GEA 1160 PLN
APOSPC5941-25G APOSPC5941-5G APOSPC5941-100G
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₆ClFO₂S
Temp. topnienia: 42…44 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094330
Numer CAS: 518070-29-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,III