Drukuj
2-Amino-4-fluorofenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroksy-5-fluoroanilina
PC5940-1G PC5940-5G
APOSPC5940-1GEA 110 PLN
APOSPC5940-1G APOSPC5940-5G
2-Amino-4-fluorofenol 98%
2-Amino-4-fluorofenol
Formuła: C₆H₆FNO
Temp. topnienia: 138…141 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077451
Numer CAS: 399-97-3