Drukuj
2-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5936-10G PC5936-1G PC5936-5G
APOSPC5936-10GEA 1820 PLN
APOSPC5936-10G APOSPC5936-1G APOSPC5936-5G
2-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
2-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
Formuła: C₈H₈BrF
Temp. Wrzenia: 97…101 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094327
Numer CAS: 118745-63-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II