Drukuj
2-Fluoro-p-toluic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5934-5G PC5934-100G PC5934-25G
APOSPC5934-5GEA 110 PLN
APOSPC5934-5G APOSPC5934-100G APOSPC5934-25G
2-Fluoro-p-toluic acid
2-Fluoro-p-toluic acid
Formuła: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Temp. topnienia: 185…189 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03092906
Numer CAS: 7697-23-6