Drukuj
2-Fluoro-4-metylobenzaldehyd 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-p-tolylaldehyde, 2-Fluoro-4-tolualdehyde, 2-Fluoro-p-tolualdehyde
PC5933-1G PC5933-5G PC5933-10G
APOSPC5933-1GEA 110 PLN
APOSPC5933-1G APOSPC5933-5G APOSPC5933-10G
2-Fluoro-4-metylobenzaldehyd 95%
2-Fluoro-4-metylobenzaldehyd
Formuła: C₈H₇FO
Temp. Wrzenia: 91…92 °C/14mmHg
Gęstość: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094325
Numer CAS: 146137-80-6