Drukuj
2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5924-1G PC5924-5G
APOSPC5924-1GEA 110 PLN
APOSPC5924-1G APOSPC5924-5G
2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
Formuła: C₅H₂BrClFN
MW: 210.44 g/mol
Temp. Wrzenia: 77…78 °C/7mmHg
Temp. topnienia: 28…30 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11044268
Numer CAS: 514797-97-8