Drukuj
5-Fluoro-m-toluidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Fluoro-5-methylaniline
PC5923-1G PC5923-5G PC5923-25G
APOSPC5923-1GEA 110 PLN
APOSPC5923-1G APOSPC5923-5G APOSPC5923-25G
5-Fluoro-m-toluidine 97%
5-Fluoro-m-toluidine
Formuła: C₇H₈FN
MW: 125.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077538
Numer CAS: 52215-41-5