Drukuj
3-Fluoro-5-methylbenzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5918-1G PC5918-25G PC5918-5G
APOSPC5918-1GEA 276 PLN
APOSPC5918-1G APOSPC5918-25G APOSPC5918-5G
3-Fluoro-5-methylbenzyl bromide 98%
3-Fluoro-5-methylbenzyl bromide
Formuła: C₈H₈BrF
MW: 203.05 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094316
Numer CAS: 212268-39-8
Jednostka: 3265
ADR: 8 II