Drukuj
5-Fluoro-m-toluic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5915-100G PC5915-25G PC5915-5G
APOSPC5915-100GEA 952 PLN
APOSPC5915-100G APOSPC5915-25G APOSPC5915-5G
5-Fluoro-m-toluic acid 98%
5-Fluoro-m-toluic acid
Formuła: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Temp. topnienia: 141…145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094313
Numer CAS: 518070-19-4