Drukuj
1H,1H,2H,3H-Nonafluorohept-2-en-1-ol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5906K-1G PC5906K-5G
APOSPC5906K-1GEA 349 PLN
APOSPC5906K-1G APOSPC5906K-5G
1H,1H,2H,3H-Nonafluorohept-2-en-1-ol 98%
1H,1H,2H,3H-Nonafluorohept-2-en-1-ol
Formuła: C₇H₅F₉O
Temp. Wrzenia: 78…83 °C/28mmHg
Gęstość: 1,552 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042340
Numer CAS: 72016-05-8