Drukuj
Perfluoro-2-butene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: FC-1318my
PC5904-100G PC5904-25G PC5904-5G
APOSPC5904-100GEA 6850 PLN
APOSPC5904-100G APOSPC5904-25G APOSPC5904-5G
Perfluoro-2-butene 97%
Perfluoro-2-butene
Mixture of cis/trans isomers; major impurity is cis/trans-2H-heptafluoro-2-butene.
Formuła: C₄F₈
Temp. Wrzenia: 1,2 °C
Temp. topnienia: –136…–134 °C
Gęstość: 1,5297 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 360-89-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-640-9
Jednostka: 2422
ADR: 2.2,