Drukuj
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5900-1G PC5900-25G PC5900-5G
APOSPC5900-1GEA 153 PLN
APOSPC5900-1G APOSPC5900-25G APOSPC5900-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline 99%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formuła: C₇H₅F₄NO
MW: 195.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 64…65 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832254
Numer CAS: 116369-23-4
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III