Drukuj
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5899-10G PC5899-1G PC5899-5G
APOSPC5899-10GEA 3210 PLN
APOSPC5899-10G APOSPC5899-1G APOSPC5899-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formuła: C₈H₇F₄NO
MW: 209.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115895
Numer CAS: 886498-13-1
Jednostka: 2735
ADR: 8 III