Drukuj
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC5898-5G PC5898-1G
APOSPC5898-5GEA 737 PLN
APOSPC5898-5G APOSPC5898-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formuła: C₈H₅F₄NO₂
MW: 223.12 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115896
Numer CAS: 886498-17-5