Drukuj
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5896-5G PC5896-1G PC5896-10G
APOSPC5896-5GEA 429 PLN
APOSPC5896-5G APOSPC5896-1G APOSPC5896-10G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₄F₄O₃
MW: 224.11 g/mol
Temp. topnienia: 78…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115887
Numer CAS: 886497-85-4