Drukuj
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Perfluoro-1-butanesulphonyl fluoride, Nonafluorobutanesulphonyl fluoride
PC5887-100G PC5887-250G PC5887-25G
APOSPC5887-100GEA 261 PLN
APOSPC5887-100G APOSPC5887-250G APOSPC5887-25G
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 95%
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride
Formuła: C₄F₁₀O₂S
MW: 302.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 64…66 °C
Temp. topnienia: –110 °C
Gęstość: 1.682 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007422
Numer CAS: 375-72-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-792-6
Jednostka: 3265
ADR: 8 II