Drukuj
2,6-Difluoro-4-iodoaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5886-25G PC5886-5G PC5886-100G
APOSPC5886-25GEA 305 PLN
APOSPC5886-25G APOSPC5886-5G APOSPC5886-100G
2,6-Difluoro-4-iodoaniline 98%
2,6-Difluoro-4-iodoaniline
Formuła: C₆H₄F₂IN
Temp. topnienia: 77…79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07774189
Numer CAS: 141743-49-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III