Drukuj
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5873-1G PC5873-25G PC5873-5G
APOSPC5873-1GEA 261 PLN
APOSPC5873-1G APOSPC5873-25G APOSPC5873-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formuła: C₉H₅BrF₃N
Temp. Wrzenia: 256…266 °C
Gęstość: 1,626 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094308
Numer CAS: 474024-36-7