Drukuj
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate 94%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionic Acid Methyl Ester, Methyl 4-fluorobenzoylacetate, (4-Fluorobenzoyl)acetic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionate
PC5865-1G PC5865-25G PC5865-5G
APOSPC5865-1GEA 110 PLN
APOSPC5865-1G APOSPC5865-25G APOSPC5865-5G
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate 94%
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate
Formuła: C₁₀H₉FO₃
MW: 196.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 91 °C/5mmHg
Gęstość: 1.228 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000355
Numer CAS: 63131-29-3
Numer WE (dawny EINECS): 263-889-6