Drukuj
(+/-)-α-Methoxy-α-trifluoromethylphenylacetyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoyl chloride, (+/-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
PC5847-25G PC5847-5G
APOSPC5847-25GEA 3060 PLN
APOSPC5847-25G APOSPC5847-5G
(+/-)-α-Methoxy-α-trifluoromethylphenylacetyl chloride 98%
(+/-)-alpha-Methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride
Formuła: C₁₀H₈ClF₃O₂
Temp. Wrzenia: 213…214 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00078209
Numer CAS: 40793-68-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,III