Drukuj
2-Bromo-4-fluoropyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5846-1G PC5846-500MG
APOSPC5846-1GEA 110 PLN
APOSPC5846-1G APOSPC5846-500MG
2-Bromo-4-fluoropyridine
2-Bromo-4-fluoropyridine
Formuła: C₅H₃BrFN
Gęstość: 1,699 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09260909
Numer CAS: 357927-50-5