Drukuj
2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5841-1G PC5841-5G
APOSPC5841-1GEA 168 PLN
APOSPC5841-1G APOSPC5841-5G
2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde 99%
2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde
Formuła: C₇H₄FNO₃
Temp. topnienia: 62…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09835320
Numer CAS: 1644-82-2