Drukuj
6-Chloro-3,5-dibromo-2,2,3,4,4,5,6,6-octafluorohexanenitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Perfluoro-6-chloro-3,5-dibromohexanenitrile
PC5834-25G PC5834-5G
APOSPC5834-25GEA 3480 PLN
APOSPC5834-25G APOSPC5834-5G
6-Chloro-3,5-dibromo-2,2,3,4,4,5,6,6-octafluorohexanenitrile 97%
6-Chloro-3,5-dibromo-2,2,3,4,4,5,6,6-octafluorohexanenitrile
MW: 433.32 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08461581
Numer CAS: 240800-52-6